Learn More
L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, MedChemExpress
Código de producto. 16490437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16490437 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16490437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY106376A
MedChemExpress L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a cell-permeable, potent, fast acting and irreversible inhibitor of g-glutamylcysteine synthetase and depletes cellular glutathione levels. The IC50 value of L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine on melanoma, breast and ovarian tumor specimens are 1.9 μM, 8.6 μM, and 29 μM, respectively.
L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a cell-permeable, potent, fast acting and irreversible inhibitor of g-glutamylcysteine synthetase and depletes cellular glutathione levels. The IC50 value of L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine on melanoma, breast and ovarian tumor specimens are 1.9 μM, 8.6 μM, and 29 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Forma física Solid
CAS 83730-53-4
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H18N2O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo L-Buthionine sulfoximine L-BSO
Información de solubilidad H2O : 18.33 mg/mL (82.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CCS(CCCC)(=O)=N
Peso molecular (g/mol) 222.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.31
Porcentaje de pureza 95.0%