Learn More
Tocris Bioscience™ L-Buthionine sulfoximine
Descripción
L-Buthionine sulfoximine is an irreversible γ-glutamylcysteine synthetase (γ-GCS) inhibitor; depletes glutathione levels by inhibiting synthesis. Induces ferroptosis in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Amino-4-(S-butylsulfonimidoyl)butanoic acid |
| CAS | 83730-53-4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100 mM in water and to 100 mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C8H18N2O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.3 |
| Tipo de producto | Inhibitor |
| Pureza | 98% |