Learn More
L-Buthionina-(S,R)-sulfoximina, TRC
Código de producto. 30135035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135035 1 g 1 g
30005992 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6902701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83730-53-4
Fórmula molecular C8 H18 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 222.31
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-(butilsulfonimidoil)butanoico
SMILES CCCCS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1038
Porcentaje de pureza >95%