accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3HN(R)OCH3H

CAS RN 82248-59-7

IUPAC Nombre: hydrogen methyl[(3R)-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropyl]amine chloride
Sinónimos: atomoxetine
Peso molecular (g/mol): 291.82
Fórmula molecular: C17H22ClNO
InChi Key: LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C1=CC=CC=C1
Industry Type 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)