Learn More
Clorhidrato de atomoxetina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17342481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17342481 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17342481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467680010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Atomoxetine hydrochloride
Envase Frasco de vidrio
CAS 82248-59-7
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Fórmula molecular C17H22ClNO
Número MDL 06410992
Color De blanco a beige
Punto de fusión 166°C to 168°C
Solubilidad Soluble en metanol
Clave InChI LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC Hidrógeno metil[(3R)-3-(2-metilfenoxi)-3-fenilpropil]amina, cloruro
Peso molecular (g/mol) 291.82
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.82