Learn More
Clorhidrato de atomoxetina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de atomoxetina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atomoxetine hydrochloride |
| CAS | 82248-59-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Atomoxetine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), (gammaR)-, Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (R)-, Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (gammaR)- (9CI), (R)-(-)-N-Methyl-3-[(2-methylphenyl)oxy]-3-phenyl-1-aminopropane hydrochloride, (R)-(-)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, (R)-Tomoxetine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride, LY 139603, Strattera, Tomoxetine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (3R)-N-metil-3-(2-metilfenoxi)-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |