Learn More
Clorhidrato de atomoxetina, LoGiCal
Código de producto. 30459712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459712 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459712 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1304.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atomoxetine hydrochloride
CAS 82248-59-7
Nombres de analitos o componentes Atomoxetine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H21 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), (gammaR)-, Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (R)-, Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (gammaR)- (9CI), (R)-(-)-N-Methyl-3-[(2-methylphenyl)oxy]-3-phenyl-1-aminopropane hydrochloride, (R)-(-)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, (R)-Tomoxetine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride, LY 139603, Strattera, Tomoxetine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2
Nombre IUPAC (3R)-N-metil-3-(2-metilfenoxi)-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 291.82
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291,139 g/mol