Learn More
Atomoxetine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16407276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16407276 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16407276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17385
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
MedChemExpress Atomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively).
Atomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atomoxetine hydrochloride
CAS 82248-59-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H22ClNO
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tomoxetine hydrochloride(R)-Tomoxetine hydrochlorideLY 139603
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (342.68 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (171.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC=C1O[C@@H](C2=CC=CC=C2)CCNC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 291.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.82
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation