accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOSSOOHNOHNNCH3NOH3CN

CAS RN 79277-27-3

IUPAC Nombre: methyl 3-({[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]amino}sulfonyl)thiophene-2-carboxylate
Sinónimos: harmony
Peso molecular (g/mol): 387.39
Fórmula molecular: C12H13N5O6S2
InChi Key: AHTPATJNIAFOLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(C=CS1)S(=O)(=O)NC(=O)NC1=NC(C)=NC(OC)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)