Learn More
Tifensulfurón-metil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328550 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328550 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17466000AL100
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Thifensulfuron-methyl
CAS 79277-27-3
Nombres de analitos o componentes Thifensulfuron-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N5 O6 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N5O6S2/c1-6-13-10(16-12(14-6)23-3)15-11(19)17-25(20,21)7-4-5-24-8(7)9(18)22-2/h4-5H,1-3H3,(H2,13,14,15,16,17,19)
SMILES COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
Nombre IUPAC metil 3-[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)carbamoilsulfamoil]tiofeno-2-carboxilato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 387.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.0307 g/mol