Learn More
Tifensulfurón-metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thifensulfuron-methyl |
| CAS | 79277-27-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H13 N5 O6 S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | DPX-M 6316, Harmony, Harmony 75DF, Harmony GT, Harmony GT-XP, Pinnacle, Pinnacle 25DF, Refine, Refine DF, Thiameturon-methyl, Thifensulfuron methyl, Thifensulfuron methyl ester, 2-Thiophenecarboxylic acid','3-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-','methyl ester, Thifensulfuron Methyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N5O6S2/c1-6-13-10(16-12(14-6)23-3)15-11(19)17-25(20,21)7-4-5-24-8(7)9(18)22-2/h4-5H,1-3H3,(H2,13,14,15,16,17,19) |
| SMILES | COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2 |
| Nombre IUPAC | metil 3-[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)carbamoilsulfamoil]tiofeno-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 387.39 |
| Mostrar más |