Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thifensulfuron-methyl |
| CAS | 79277-27-3 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.49 g/mL |
| Beilstein | 7448062 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 180°C |
| Sinónimo | Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate |
| Peso molecular (g/mol) | 387.39 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |