accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH2OHO

CAS RN 760-78-1

IUPAC Nombre: 2-aminopentanoic acid
Sinónimos: Nva norvalines α-DL-aminopentanoic acid DL-norvaline 2-aminopentanoic acids 2-aminovaleric acids
Peso molecular (g/mol): 117.15
Fórmula molecular: C5H11NO2
InChi Key: SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCC(N)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)