Learn More
DL-norvalina, 98 %
Código de producto. 11472628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472628 500 g 500 g
15473107 25 g 25 g
11462628 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15900.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 760-78-1 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
DL-Norvalina es un neurotransmisor.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La DL-norvalina es un neurotransmisor.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 760-78-1
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00064420
Clave InChI SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-norvaline, h-dl-nva-oh, dl-2-aminopentanoic acid, 2-aminovaleric acid, norvaline, dl, dl-alpha-aminovaleric acid, alpha-dl-aminopentanoic acid, norvalines, 2-aminovaleric acids, .alpha.-dl-aminopentanoic acid
PubChem CID 824
ChEBI CHEBI:19475
Nombre IUPAC Ácido 2-aminopentanoico
SMILES CCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Norvaline
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721163
Índice Merck 14,6716
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación