Learn More
DL-norvalina, TRC
Código de producto. 30427088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30427088 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30427088 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN712015500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Norvaline
CAS 760-78-1
Fórmula molecular C5 H11 N O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo DL-2-Aminovaleric acid, a-DL-Aminopentanoic acid, Norvaline
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CCCC(N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-aminopentanoico
Peso molecular (g/mol) 117.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079