Learn More
DL-norvalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Norvaline |
| CAS | 760-78-1 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | DL-2-Aminovaleric acid, a-DL-Aminopentanoic acid, Norvaline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCCC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-aminopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |