Learn More
DL-Norvaline, MedChemExpress
Código de producto. 16462678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16462678 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16462678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW010510
MedChemExpress DL-Norvaline, a derivative of L-norvaline, L-norvaline is a non-competitive inhibitor of arginase.
DL-Norvaline, a derivative of L-norvaline, L-norvaline is a non-competitive inhibitor of arginase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Norvaline
CAS 760-78-1
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H11NO2
Sinónimo 2-Aminopentanoic acid
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (426.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCC(N)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 117.15
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism