accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONONHFFF

CAS RN 75706-12-6

IUPAC Nombre: 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Sinónimos: leflunomide lefunomide [inn-spanish] arava leflunomide (substance) aventis pharma brand of leflunomide leflunomidum SU 101 (pharmaceutical) leflunomida 来氟米特 leflunomide (product)
Peso molecular (g/mol): 270.21
Fórmula molecular: C12H9F3N2O2
InChi Key: VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C=NO1)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)
  • (2)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados