Learn More
Leflunomide
Código de producto. 15457129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457129 500 mg 500 miligramos
15447129 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65917.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 75706-12-6 | C12H9F3N2O2 | 270.211 g/mol
An immunosuppressive agent. Inhibits T and B cell proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • An immunosuppressive agent
  • Inhibits T and B cell proliferation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75706-12-6
Fórmula molecular C12H9F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 270.211
Número MDL MFCD00867593
Clave InChI VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn
PubChem CID 3899
ChEBI CHEBI:6402
Nombre IUPAC 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
SMILES CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leflunomide
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Número UN UN2811
Índice Merck 14,5432
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.21
Forma física Crystalline Solid