Learn More
Leflunomida, Mikromol™
Código de producto. 17949939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949939 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17949939 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0859.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Leflunomida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leflunomide
CAS 75706-12-6
Nombres de analitos o componentes Leflunomide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-metil-N-[4-(trifluorometil)fenil]-1,2-oxazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 270.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,0616 g/mol