Learn More
Leflunomide, MedChemExpress
Código de producto. 16432006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16432006 500 mg 500 miligramos
16408086 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16432006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0083
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Leflunomide is a pyrimidine synthesis inhibitor, inhibiting dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), and acts as a disease-modifying antirheumatic drug.
Leflunomide is a pyrimidine synthesis inhibitor, inhibiting dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), and acts as a disease-modifying antirheumatic drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leflunomide
Forma física Solid
CAS 75706-12-6
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9F3N2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo HWA486 RS-34821 SU101
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (185.04 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)ON=C1)NC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 270.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.21
Porcentaje de pureza 99.72%