Learn More
Leflunomida, TRC
Código de producto. 30478586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478586 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30478586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL32275050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leflunomide
CAS 75706-12-6
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-metil-N-[4-(trifluorometil)fenil]-1,2-oxazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 270.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0616