CAS RN 75202-36-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-hidroxi-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol 1-óxido, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
4-(4-Morfolinil)-1,2,5-tiadiazol-3(2H)-una 1-óxido, TRC
CAS: 75202-36-7 Fórmula molecular: C6 H9 N3 O3 S Peso molecular (g/mol): 203.22 Sinónimo: 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide,4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide,4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide Nombre IUPAC: 4-morfolina 4-il-1-oxo-1,2,5-tiadiazol-3-ol SMILES: OC1=NS(=O)N=C1N2CCOCC2