Learn More
3-hidroxi-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol 1-óxido, Mikromol™
Descripción
3-Hidroxi-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol 1-Óxido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide |
| CAS | 75202-36-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H9 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Timolol Maleate Imp. G (EP), Timolol Imp. G (EP), 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, Timolol Maleate Impurity G, Timolol Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O3S/c10-6-5(7-13(11)8-6)9-1-3-12-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10) |
| SMILES | OC1=NS(=O)N=C1N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-morfolin-4-il-1-oxo-1,2,5-tiadiazol-3-ol |
| Mostrar más |