Learn More
4-(4-Morfolinil)-1,2,5-tiadiazol-3(2H)-una 1-óxido, TRC
Código de producto. 30135990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135990 25 mg 25 miligramos
17954395 5 mg 5 miligramos
17961975 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM72517525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75202-36-7
Fórmula molecular C6 H9 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 203.22
Sinónimo 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide
Nombre IUPAC 4-morfolina 4-il-1-oxo-1,2,5-tiadiazol-3-ol
SMILES OC1=NS(=O)N=C1N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O3S/c10-6-5(7-13(11)8-6)9-1-3-12-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0365