accessibility menu, dialog, popup

UserName

O

CAS RN 75-21-8

IUPAC Nombre: oxirane
Sinónimos: ethylene oxide anproline anprolene caswell no. 443 eto - ethylene oxide etilene (ossido di) ETO aethylenoxid merpol T-gas
Peso molecular (g/mol): 44.05
Fórmula molecular: C2H4O
InChi Key: IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CO1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Concentración 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Técnica 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)