Learn More
Óxido de etileno 50000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327202 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327202 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15786500DI50K
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxirane
CAS 75-21-8
Nombres de analitos o componentes Oxirane
Condiciones de envío -18°C
Fórmula molecular C2 H4 O
Concentración 50000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Oxirane, Ethylene oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
SMILES C1CO1
Nombre IUPAC oxirano
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 44.05
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.0262 g/mol