Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene Oxide |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 75-21-8 |
| Fórmula molecular | C2H4O |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Clave InChI | IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CO1 |
| Nombre IUPAC | oxirano |
| Solvent or Matrix | Toluene |
| Peso molecular (g/mol) | 44.053 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1 ML Metabolite Ethylene Oxide-- in Toluene 1,000µg/mL
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contain: toluene, ethylene oxide