Learn More
Óxido de etileno 1000 μg/ml en triacetina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30310640 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30310640 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010401TN
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxirane
CAS 75-21-8
Nombres de analitos o componentes Oxirane
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C2 H4 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Oxirane, Ethylene oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
SMILES C1CO1
Nombre IUPAC oxirano
Solvent or Matrix Triacetin
Peso molecular (g/mol) 44.05
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.0262 g/mol