accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSO

CAS RN 7446-09-5

IUPAC Nombre: (oxo-λ⁴-sulfanylidene)oxidane
Sinónimos: sulfur dioxide sulphur dioxide schwefeldioxid sulfurous anhydride sulfurous oxide schwefel(IV)-oxid
Peso molecular (g/mol): 64.06
Fórmula molecular: O2S
InChi Key: RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=S=O
Cantidad 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
pH 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (10)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)