Learn More
Tampón HYDRANAL™ para ácidos, medio tampón líquido para valoración Karl Fischer en muestras ácidas (a base de imidazol), Fluka, Honeywell
Código de producto. 15694430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15694430 6 x 500 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15694430 Proveedor Hydranal N.º de proveedor 348046X500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 65°C (1.013 hPa).The physical data is that of the main component.
% mín. CAS ≥50.00, ≥30.00
% máx. CAS <70.00, <50.00
CAS 67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5
Densidad 0.960 g/cm3 (20°C)
Forma física Líquido
Cantidad 6 x 500 mL
Temperatura de inflamación 11°C
Fórmula molecular O2S
Envase Frasco con polirrevestimiento
Clave InChI RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S=O
Nombre IUPAC (oxo-λ⁴-sulfanilideno)oxidano
Peso molecular (g/mol) 64.06
Grado Titulación KF
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL Buffer for Acids
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, imidazole,sulphur dioxide