Learn More
HYDRANAL™: metanol rápido, Honeywell Fluka™
Código de producto. 17191296 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
17191296 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17191296 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 37817500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Medio para valoración volumétrica monocomponente acelerada de Karl Fischer
Hydranal™ es la marca de mayor confianza en la valoración Karl Fischer debido a su dedicación a la calidad, la uniformidad y la innovación continua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Methanol Rapid
CAS 288-32-4, 67-56-1, 7446-09-5
Cantidad 500 mL