Learn More
HYDRANAL™ - Compuesto 2, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16676163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
16676163 6 x 1 L paquete de 6
1 options
Código de producto. 16676163 Proveedor Hydranal N.º de proveedor 348066X1LSC
Solicitar formato a granel o personalizado
HYDRANAL™ - Compuesto 2, agt de titulación para valoración de 1-comp de vlmtrc Karl Fischer (sin metnl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Composite 2
% máx. CAS <90%
Color Marrón
Densidad 1.110 g/cm3 (20°C)
pH 3 to 4
CAS 7446-09-5
Cantidad 6 x 1 L
Temperatura de inflamación 103°C
Sinónimo DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Grado Valoración volumétrica monocomponente de KF
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL NEXTGEN Composite 2 SC
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, Imidazole, iodine, 2-methylimidazole, 1H-Imidazole monoh