Learn More
HYDRANAL-CompoSolver™ E, Solstice
Código de producto. 15624380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15624380 1 L 1 litro
15634380 2,5 L 2.50 litro
15654380 6 x 1 L paquete de 6
15644380 4 x 2,5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15624380 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 347341L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Medio para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer (a base de etanol)
Ventajas de Hydranal reactivos de un componente:
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Prácticos y fáciles de utilizar
  • Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
  • Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
  • Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
  • Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactantes, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La adición de 2-metilimidazol además de imidazol mejora la estabilidad y elimina la formación de cristales que pueden interferir con el rendimiento ’del titulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-CompoSolver E
CAS 64-17-5, 693-98-1, 7446-09-5
Densidad 0.80g/mL
Envase Botella recubierta de poliuretano
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12 °C (53,6 °F)
Número UN UN1170
Grado Laboratorio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • hydranal composolver E
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide