CAS RN 72901-16-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Acetato de 4-[(RS)-(4-hidroxifenil)-(piridin-2-il)metil]fenilo, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Desacetil-Bisacodilo, TRC
CAS: 72901-16-7 Fórmula molecular: C20 H17 N O3 Peso molecular (g/mol): 319.35 Sinónimo: 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate,Bisacodyl Imp. C (EP) Nombre IUPAC: [[(4-hidroxifenil)-piridina-2-ilmetilfenilo] acetato SMILES: CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3