Learn More
Desacetil-Bisacodilo, TRC
Código de producto. 17994335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994335 5 mg 5 miligramos
17930595 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17994335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2819455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72901-16-7
Fórmula molecular C20 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 319.35
Sinónimo 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Imp. C (EP)
Nombre IUPAC [[(4-hidroxifenil)-piridina-2-ilmetilfenilo] acetato
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1208