Learn More
Acetato de 4-[(RS)-(4-hidroxifenil)-(piridin-2-il)metil]fenilo, Mikromol™
Código de producto. 17941586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941586 100 mg 100 miligramos
17931706 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17941586 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0031.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de 4-[(RS)-(4-hidroxifenil)-(piridin-2-il)metil]fenilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate
CAS 72901-16-7
Nombres de analitos o componentes 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H17 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bisacodyl Imp. C (EP), Bisacodyl USP Related Compound C, Bisacodyl USP RC C, 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Related Compound C, Bisacodyl Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3
Nombre IUPAC acetato de [4-[(4-hidroxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 319.35
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1208 g/mol