accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNOClClClONN

CAS RN 67747-09-5

IUPAC Nombre: N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide
Sinónimos: prochloraz mirage (pesticide) epa pesticide chemical code 128851 prelude sporgon prochloraz-mn caswell no. 704E sportak PF mirage sportak
Peso molecular (g/mol): 376.66
Fórmula molecular: C15H16Cl3N3O2
InChi Key: TVLSRXXIMLFWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCN(CCOC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl)C(=O)N1C=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)