Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prochloraz |
| CAS | 67747-09-5 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Fórmula lineal | C15H16Cl3N3O2 |
| Beilstein | 8155344 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 46.3°C to 50.3°C |
| Sinónimo | N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide |
| Peso molecular (g/mol) | 376.7 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |