Learn More
Prochloraz, TRC
Código de producto. 30009945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009945 10 g 10 g
30003649 500 mg 500 miligramos
17962475 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75528010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67747-09-5
Fórmula molecular C15 H16 Cl3 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 376.67
Sinónimo N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide, BTS 40542, BTS 40542-7877, DMI, KI 835, Mirage, Mirage (pesticide), N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide, Plocloraz, Prelude, Prochloraz, Sportak, Sportake
Nombre IUPAC N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil]imidazol-1-carboxamida
SMILES CCCN(CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)n2ccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prochloraz
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16Cl3N3O2/c1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18/h3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.0308
Porcentaje de pureza >95%