accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNOHClHCl

CAS RN 67469-81-2

IUPAC Nombre: 1-[2-(diphenylmethoxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride
Sinónimos: gbr 12935 dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 487.51
Fórmula molecular: C28H36Cl2N2O
InChi Key: NQWRSILGEXNJIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.C(CN1CCN(CCOC(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)CC1)CC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)
  • (3)
Color 
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados