Learn More
GBR 12935 Diclorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 67469-81-2 |
| Fórmula molecular | C28H34N2O . 2HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | GBR 12935 Dihydrochloride, 1-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H34N2O.ClH/c1-4-11-25(12-5-1)13-10-18-29-19-21-30(22-20-29)23-24-31-28(26-14-6-2-7-15-26)27-16-8-3-9-17-27;/h1-9,11-12,14-17,28H,10,13,18-24H2;1H |
| SMILES | Cl.C(CN1CCN(CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1)Cc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-benzhidriloxietil)-4-(3-fenilpropil)piperazina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 487.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.2438 |