Learn More
GBR 12935 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16475038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475038 10 mg 10 miligramos
16441277 50 mg 50 miligramos
16405786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12242
MedChemExpress GBR 12935 dihydrochloride is a potent, and selective dopamine reuptake inhibitor.
GBR 12935 dihydrochloride is a potent, and selective dopamine reuptake inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GBR 12935 dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 67469-81-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H36Cl2N2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (51.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (14.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N1(CCOC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCN(CCCC4=CC=CC=C4)CC1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 487.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.5
Porcentaje de pureza 99.27%