Learn More
Dihidrocloruro de GBR 12935, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495269 50 mg 50 miligramos
15485269 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62991.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un inhibidor muy potente y selectivo de la absorción de dopamina
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67469-81-2
Fórmula molecular C28H36Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 487.509
Número MDL MFCD00083175
Clave InChI NQWRSILGEXNJIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gbr 12935 dihydrochloride, gbr-12935 dihydrochloride, 1-2-diphenylmethoxy ethyl-4-3-phenylpropyl piperazine dihydrochloride, 1-2-diphenylmethoxyethyl-4-3-phenylpropyl piperazine dihydrochloride, 1-2-benzhydryloxyethyl-4-3-phenylpropyl piperazine;dihydrochloride, 1-2-benzhydryloxy ethyl-4-3-phenylpropyl piperazine dihydrochloride, 1-2-diphenylmethoxy ethyl-4-3-phenylpropyl-piperazine dihydrochloride, 1-2-diphenylmethoxy ethyl-4-3-phenylpropyl piperazinediium dichloride, gbr12935 dihydrochloride
PubChem CID 11957553
ChEBI CHEBI:64091
Nombre IUPAC 1-(2-benzhidriloxietilo)-4-(3-fenilpropilo)piperazina;diclorhidrato
SMILES C1CN(CCN1CCCC2=CC=CC=C2)CCOC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GBR 12935 dihydrochloride
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.51
Forma física Polvo