accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHNOHNOO

CAS RN 664993-53-7

IUPAC Nombre: N-[4-({[4-(4-methoxyphenyl)oxan-4-yl]methyl}carbamoyl)phenyl]furan-2-carboxamide
Sinónimos: N-[4-({[4-(4-methoxyphenyl)oxan-4-yl]methyl}carbamoyl)phenyl]furan-2-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 434.49
Fórmula molecular: C25H26N2O5
InChi Key: ZJZWZIXSGNFWQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C1(CNC(=O)C2=CC=C(NC(=O)C3=CC=CO3)C=C2)CCOCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (3)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados