Learn More
JW 55, MedChemExpress
Descripción
JW 55 is a potent and selective β-catenin signaling pathway inhibitor, which functions via inhibition of the PARP domain of tankyrase 1 and tankyrase 2 (TNKS1/2). JW 55 decreases auto-PARsylation of TNKS1/2 in vitro with IC50s of 1.9 μM and 830 nM respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JW 55 |
| CAS | 664993-53-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H26N2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.08 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CO1)NC2=CC=C(C(NCC3(C4=CC=C(OC)C=C4)CCOCC3)=O)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 434.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.48 |
| Mostrar más |