Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JW55 |
| CAS | 664993-53-7 |
| Sinónimo | N-(4-(((4-(4-metoxifenil)tetrahidro-2 H-pirano-4-il)metil)carbamoil)fenil)furano-2-carboxamida |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C25 H26 N2 O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434,49 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |