accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOOCH3

CAS RN 65719-09-7

IUPAC Nombre: methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
Sinónimos: methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 151.17
Fórmula molecular: C8H9NO2
InChi Key: KLHWBYHFWALOIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(C)N=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)