Learn More
Metil 2-metilnicotinato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13591630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13591630 25 g Frasco de vidrio 25 g
13581630 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13591630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449250250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65719-09-7 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65719-09-7
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Clave InChI KLHWBYHFWALOIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7015327
Nombre IUPAC metil 2-metilpiridina-3-carboxilato
SMILES CC1=C(C=CC=N1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methylnicotinate
Punto de ebullición 102.0°C to 104.0°C (10.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Sinónimo methyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methylnicotinate, pubchem2218, acmc-1belg, methyi 2-methyinicotinate, methyl 2-methyinicotinate, methyl-2-methylnicotinate, ksc493g0t
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-methylnicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2