Learn More
2-Metilnicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342866 25 g 25 g
11332866 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09074.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65719-09-7 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Methyl 2-Methylnicotinate is an ester derivative of nicotinic acid used in the preparation of bicyclic nitrogen containing heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilnicotinato de metilo es un derivado de éster del ácido nicotínico utilizado en la preparación de nitrógeno bicíclico que contiene heterociclos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65719-09-7
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00051961
Clave InChI KLHWBYHFWALOIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7015327
Nombre IUPAC 2-metilpiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES CC1=C(C=CC=N1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methylnicotinate
Punto de ebullición 102°C to 104°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.5165
Cantidad 25 g
Beilstein 471919
Sinónimo methyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methylnicotinate, pubchem2218, acmc-1belg, methyi 2-methyinicotinate, methyl 2-methyinicotinate, methyl-2-methylnicotinate, ksc493g0t
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%